Key Documents
GF68365727
Iron
foil, 4mm disks, thickness 0.9mm, as rolled, 99.5%
Synonim(y):
Iron, FE000409
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
Próba
99.5%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 683-657-27
rezystywność
9.71 μΩ-cm
śr. × grubość
4 mm × 0.9 mm
tw
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)