Merck
GF67141582
Lanthanum
powder, 400 max. part. size (micron), weight 25 g, purity 99.9%
Synonim(y):
LA006020
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
La
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141607
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 671-415-82
rezystywność
54 μΩ-cm
masa
25 g
maks. wielk. cząst.
400 (micron)
tw
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
gęstość
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[La]
InChI
1S/La
Klucz InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)