Merck
GF66233538
Rhenium
foil, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.99%
Synonim(y):
RE000250
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Re
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141737
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 662-335-38
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.25 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
gęstość
21.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Klucz InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)