Kluczowe dokumenty
GF04116158
Rhenium
wire reel, 0.1m, diameter 0.076mm, annealed, 99.97%
Synonim(y):
Rhenium, RE005105
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.97%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 041-161-58
dł. × grubość
0.1 m × 0.076 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
gęstość
21.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Klucz InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)