Merck
GF65970816
Silver
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.99%
Synonim(y):
AG006023
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 659-708-16
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 (micron)
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)