Kluczowe dokumenty
GF65383106
Stainless steel - AISI 304l
rod, 2.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 1000 mm
Synonim(y):
FA147907
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 653-831-06
Długość
1000 mm
średnica
2.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)