Kluczowe dokumenty
GF65192463
Silver
wire reel, 20m, diameter 0.5mm, annealed, 99.99%
Synonim(y):
Silver, AG005150
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 651-924-63
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
20 m × 0.5 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF65192463-1EA | 4061825368269 |