Merck
GF65181281
Iron
powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
Synonim(y):
FE006020
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.0%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 651-812-81
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
60 (micron)
tw
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1