Kluczowe dokumenty
GF63919154
Magnesium
rod, 3.2 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
MG007915
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 639-191-54
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
Długość
100 mm
średnica
3.2 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)