Kluczowe dokumenty
GF63828074
Copper - O.F.H.C.
foil, 0.5m coil, thickness 0.05mm, annealed, 99.95+%
Synonim(y):
Copper, CV000502
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 638-280-74
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
0.5 m × 0.05 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF63828074-1EA | 4061825410500 |