Key Documents
GF63256743
Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), weight 500 g, min. particle size 50 micron
Synonim(y):
CO006012
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 632-567-43
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
masa
500 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
tw
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)