Merck
GF19386322
Manganese
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Synonim(y):
MN006020
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141724
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 193-863-22
rezystywność
185 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
bp
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Klucz InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)