GF62283630
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 2.26mm outside diameter, 0.28mm wall thickness, 1.7mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
CU027300
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 622-836-30
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.25 mm
500 mm × 0.28 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.26 mm × 1.7 mm
2.5 mm × 2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF62283630-1EA | 4061825437675 |
GF62283630-10EA | 4061829924232 |
GF62283630-20EA | 4061829975081 |
GF62283630-2EA | 4061829954819 |
GF62283630-5EA | 4061831005196 |