Merck
GF62274551
Aluminum
foil, thickness 0.009 mm, diameter 6 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL000364
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 622-745-51
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
Średnica
6 mm
grubość
0.009 mm
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3