Kluczowe dokumenty
GF61790463
Gold
foil, thickness 0.10 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.95%
Synonim(y):
AU000349
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 617-904-63
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.10 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF61790463-2EA | 4061821098504 |
GF61790463-1EA | 4061821098498 |