Key Documents
GF58750207
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.25 mm, L 5 m
Synonim(y):
FP301350
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 587-502-07
Długość
5 m
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)