Kluczowe dokumenty
GF58612125
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g
Synonim(y):
FF506010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 586-121-25
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
500 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)