Merck
GF58541272
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonim(y):
CD006020
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
Beilstein:
8137359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 585-412-72
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
60 μm
tw
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Kidney,Lungs,Bone
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2