Kluczowe dokumenty
GF58342259
Quartz - fused
rod, 3.0 mm diameter, length 100 mm
Synonim(y):
SI617930
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 583-422-59
Długość
100 mm
średnica
3.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)