GF57356354
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.1 mm, L 10 m
Synonim(y):
ES305910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 573-563-54
Długość
10 m
Średnica
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF57356354-1EA | 4061825097299 |