Kluczowe dokumenty
GF57338433
Copper
wire reel, 1m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.999%
Synonim(y):
Copper, CU005285
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 573-384-33
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 0.5 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)