Key Documents
GF57235439
Woods metal
lump, Bi 50%/Pb 25%/Cd 12.5%/Sn 12.5%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g
Synonim(y):
BI026100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 572-354-39
masa
1000 g
maks. wielkość bryłki
100 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com