Kluczowe dokumenty
GF57049117
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 20 g
Synonim(y):
SJ606300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 570-491-17
masa
20 g
nominalna wielkość granulek
1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)