GF56924949
Inconel® alloy 718 - heat resisting alloy, Ni53Fe19Cr19NbMoTi
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI130250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 569-249-49
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56924949-20EA | 4061829974367 |
GF56924949-2EA | 4061829954161 |
GF56924949-10EA | 4061829923853 |
GF56924949-1EA | 4061825465906 |
GF56924949-5EA | 4061829997632 |