Kluczowe dokumenty
GF56385546
Zirconium
foil, light tested, 100x100mm, thickness 0.008mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000150
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.2%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 563-855-46
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.008 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF56385546-1EA | 4061825409955 |
GF56385546-2EA | 4061829520502 |