GF55557760
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.125mm diameter, hard
Synonim(y):
CU075120
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 555-577-60
dł. × śr.
10 m × 0.125 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)