Key Documents
GF53788225
Silicon monoxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.999%
Synonim(y):
SI546010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 537-882-25
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)