GF52627934
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607910
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 526-279-34
Długość
200 mm
średnica
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)