Key Documents
GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonim(y):
NB137600
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 499-367-31
Długość
100 mm
śr. zewn.
10.0 mm
grubość ścianki
0.4 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com