Merck
GF49337231
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
Synonim(y):
B 005908
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 493-372-31
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Długość
10 m
średnica
0.080 mm
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)