GF47279065
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 50 x 50mm, 0.05mm thickness, light tight (lt)
Synonim(y):
AG060220
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (light tight (lt))
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 472-790-65
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47279065-5EA | 4061831003376 |
GF47279065-10EA | 4061829930592 |
GF47279065-1EA | 4061825472867 |
GF47279065-2EA | 4061829952808 |