GF46641225
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m
Synonim(y):
AE035160
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 466-412-25
Długość
0.1 m
średnica
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)