GF45179961
Molybdenum/tungsten
rod, Mo 67%/W 33%, 25 mm diameter, length 50 mm
Synonim(y):
MO157925
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 451-799-61
Długość
50 mm
średnica
25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)