Kluczowe dokumenty
GF43555664
Silicon
rod, 25mm, diameter 3.15mm, single crystal - random orientation, 100%
Synonim(y):
Silicon, SI007908
About This Item
Polecane produkty
Próba
100%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 435-556-64
dł. × śr.
25 mm × 3.15 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)