Kluczowe dokumenty
GF43011391
Lanthanum
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Lanthanum, LA000215
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 430-113-91
rezystywność
54 μΩ-cm
bp
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
gęstość
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[La]
InChI
1S/La
Klucz InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)