Key Documents
GF42083210
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 200 g, purity 98.%
Synonim(y):
FE006045
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 420-832-10
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
200 g
średnia wielkość cząstek
1-6 μm
tw
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)