Merck
GF28905554
Iron
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 200 g, purity 99.+%
Synonim(y):
FE006041
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 289-055-54
rezystywność
9.71 μΩ-cm
masa
200 g
średnia wielkość cząstek
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)