Key Documents
GF41728989
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 500 mm, wall thickness 0.275 mm
Synonim(y):
NI197750
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 417-289-89
Długość
500 mm
śr. zewn.
9.55 mm
grubość ścianki
0.275 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)