GF40500964
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI030290
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 405-009-64
rozmiar × grubość
150 mm × 150 mm × 0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40500964-1EA | 4061825449036 |
GF40500964-20EA | 4061829972660 |
GF40500964-10EA | 4061829915032 |
GF40500964-2EA | 4061829947392 |
GF40500964-5EA | 4061829997052 |