GF40471455
Silicon carbide
powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 500 g, purity 99%
Synonim(y):
SI676021
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 404-714-55
masa
500 g
średnia wielkość cząstek
0.1-1 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)