GF40110499
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), rod, diam. 3 mm, L 500 mm
Synonim(y):
FP307910
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 401-104-99
Długość
500 mm
Średnica
3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40110499-10EA | 4061825014302 |
GF40110499-1EA | 4061825014319 |
GF40110499-20EA | 4061825014326 |
GF40110499-2EA | 4061825014333 |
GF40110499-5EA | 4061825014340 |