Kluczowe dokumenty
GF38892066
Copper selenide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.99%
Synonim(y):
CU516010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 388-920-66
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)