Kluczowe dokumenty
GF38370427
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 200 mm
Synonim(y):
SI617910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 383-704-27
Długość
200 mm
średnica
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)