Kluczowe dokumenty
GF37355362
Copper/silver
rod, Cu 70%/Ag 30%, 15 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonim(y):
CU197920
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 373-553-62
Długość
200 mm
średnica
15 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)