Kluczowe dokumenty
GF35122092
Nickel
mesh, 65x65mm, nominal aperture 0.04mm, thickness 0.004mm, wire diameter 0.011mm, 500 wires/inch, open area 60%, electro-formed mesh, 99.9%
Synonim(y):
Nickel, NI008705
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 351-220-92
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × wielkość nominalna otworu
65x65 mm × 0.04 mm
grubość × śr.
0.004 mm × 0.011 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)