GF34941438
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 3.0mm diameter
Synonim(y):
NI057910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 349-414-38
dł. × śr.
200 mm × 3.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34941438-20EA | 4061829971793 |
GF34941438-10EA | 4061829921682 |
GF34941438-1EA | 4061825460994 |
GF34941438-2EA | 4061829951320 |
GF34941438-5EA | 4061829996321 |