GF34142903
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonim(y):
SU301300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 341-429-03
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.5 mm
kolor
clear amber
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34142903-1EA | 4061825054179 |
GF34142903-2EA | 4061825054186 |
GF34142903-5EA | 4061825054193 |