Key Documents
GF33732198
Gold-tin alloy, Au80Sn20
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Synonim(y):
AU065120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 337-321-98
dł. × śr.
0.5 m × 0.25 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)