Kluczowe dokumenty
GF32937059
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 600 x 600mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Synonim(y):
FE228710
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
opis
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 329-370-59
śr. × grubość
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
rozmiar
600 mm × 600 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)