Kluczowe dokumenty
GF32778322
Lead
foil, 100x100mm, thickness 0.15mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Lead, PB000350
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 327-783-22
rezystywność
20.65 μΩ-cm
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.15 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32778322-10EA | 4061829448714 |
GF32778322-2EA | 4061829486075 |
GF32778322-1EA | 4061825388496 |
GF32778322-20EA | 4061829516642 |
GF32778322-5EA | 4061829547547 |